4-(4-Fluoro-phenylsulphanyl)-piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC408327-500MG
APOSPC408327-500MGEA
430
EUR
APOSPC408327-500MG
4-(4-Fluoro-phenylsulphanyl)-piperidine hydrochloride
4-(4-Fluoro-phenylsulphanyl)-piperidine hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₄FNS·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04117760 CAS-Nummer: 101798-76-9 |