4-(4-Fluoro-benzenesulphonyl)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
PC408328-500MG
APOSPC408328-500MGEA
430
EUR
APOSPC408328-500MG
4-(4-Fluoro-benzenesulphonyl)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
4-(4-Fluoro-benzenesulphonyl)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel:
C₁₆H₂₂FNO₄S Molecular Weight: 343,414 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06657077 CAS-Nummer: 226398-50-1 |