3-(4-Fluoro-phenylsulphanylmethyl)-piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC408332-500MG
APOSPC408332-500MGEA
430
EUR
APOSPC408332-500MG
3-(4-Fluoro-phenylsulphanylmethyl)-piperidine hydrochloride
3-(4-Fluoro-phenylsulphanylmethyl)-piperidine hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₆FNS·ClH Molecular Weight: 261,786 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18837558 CAS-Nummer: 1289385-78-9 |