3-(4-Fluoro-benzenesulphonylmethyl)-piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC408333-500MG
APOSPC408333-500MGEA
430
EUR
APOSPC408333-500MG
3-(4-Fluoro-benzenesulphonylmethyl)-piperidine hydrochloride
3-(4-Fluoro-benzenesulphonylmethyl)-piperidine hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₆FNO₂S·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18837559 CAS-Nummer: 1289388-58-4 |