3-(4-Fluoro-benzenesulphinylmethyl)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
PC408334-500MG
APOSPC408334-500MGEA 430 EUR
APOSPC408334-500MG
3-(4-Fluoro-benzenesulphinylmethyl)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
3-(4-Fluoro-benzenesulphinylmethyl)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel: C₁₇H₂₄FNO₃S
Molecular Weight: 341,441 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18837560
CAS-Nummer: 1289385-79-0