(S)-3-(4-Fluoro-benzenesulphonyl)-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
PC408336-500MG
APOSPC408336-500MGEA
430
EUR
APOSPC408336-500MG
(S)-3-(4-Fluoro-benzenesulphonyl)-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
(S)-3-(4-Fluoro-benzenesulphonyl)-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel:
C₁₅H₂₀FNO₄S Molecular Weight: 329,387 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18837564 CAS-Nummer: 1289585-25-6 |