1-(2-Fluoro-benzyl)-azetidine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC408337-500MG
APOSPC408337-500MGEA
430
EUR
APOSPC408337-500MG
1-(2-Fluoro-benzyl)-azetidine-3-carboxylic acid
1-(2-Fluoro-benzyl)-azetidine-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₁₂FNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18837580 CAS-Nummer: 1289387-38-7 |