N,N'-Bis-(3-fluoro-benzyl)-cyclohexane-1,4-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC408339-500MG
APOSPC408339-500MGEA
430
EUR
APOSPC408339-500MG
N,N'-Bis-(3-fluoro-benzyl)-cyclohexane-1,4-diamine
N,N'-Bis-(3-fluoro-benzyl)-cyclohexane-1,4-diamine
Formel:
C₂₀H₂₄F₂N₂ Molecular Weight: 330,415 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21098468 CAS-Nummer: 1353987-21-9 |