N-(2-Fluoro-benzyl)-cyclohexane-1,4-diamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC408340-500MG
APOSPC408340-500MGEA
430
EUR
APOSPC408340-500MG
N-(2-Fluoro-benzyl)-cyclohexane-1,4-diamine hydrochloride
N-(2-Fluoro-benzyl)-cyclohexane-1,4-diamine hydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₉FN₂·ClH Molecular Weight: 258,763 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21098475 CAS-Nummer: 1353959-43-9 |