(1R,4R)-N-(2-Fluoro-benzyl)-cyclohexane-1,4-diamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC408341-500MG
APOSPC408341-500MGEA
430
EUR
APOSPC408341-500MG
(1R,4R)-N-(2-Fluoro-benzyl)-cyclohexane-1,4-diamine hydrochloride
(1R,4R)-N-(2-Fluoro-benzyl)-cyclohexane-1,4-diamine hydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₉FN₂·ClH Molecular Weight: 258,763 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21098476 CAS-Nummer: 1366386-69-7 |