4-(4-Fluoro-benzenesulphinylmethyl)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
PC408342-500MG
APOSPC408342-500MGEA
495
EUR
APOSPC408342-500MG
4-(4-Fluoro-benzenesulphinylmethyl)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
4-(4-Fluoro-benzenesulphinylmethyl)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel:
C₁₇H₂₄FNO₃S Molecular Weight: 341,441 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21098479 CAS-Nummer: 1353989-67-9 |