(R)-3-(4-Fluoro-benzenesulphonyl)-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
PC408344-500MG
APOSPC408344-500MGEA
495
EUR
APOSPC408344-500MG
(R)-3-(4-Fluoro-benzenesulphonyl)-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
(R)-3-(4-Fluoro-benzenesulphonyl)-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel:
C₁₅H₂₀FNO₄S Molecular Weight: 329,387 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21098484 CAS-Nummer: 1354010-97-1 |