2-(4-Fluoro-benzenesulphonylmethyl)-pyrrolidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC408345-500MG
APOSPC408345-500MGEA
495
EUR
APOSPC408345-500MG
2-(4-Fluoro-benzenesulphonylmethyl)-pyrrolidine hydrochloride
2-(4-Fluoro-benzenesulphonylmethyl)-pyrrolidine hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₄FNO₂S·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21098491 CAS-Nummer: 1353977-86-2 |