N-(2-Fluoro-benzyl)-cyclohexane-1,2-diamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC408349-500MG
APOSPC408349-500MGEA
430
EUR
APOSPC408349-500MG
N-(2-Fluoro-benzyl)-cyclohexane-1,2-diamine hydrochloride
N-(2-Fluoro-benzyl)-cyclohexane-1,2-diamine hydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₉FN₂·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21098589 CAS-Nummer: 1353953-25-9 |