(1R,4R)-N1-(5-Fluoro-pyrimidin-2-yl)-cyclohexane-1,4-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC408350-500MG
APOSPC408350-500MGEA
619
EUR
APOSPC408350-500MG
(1R,4R)-N1-(5-Fluoro-pyrimidin-2-yl)-cyclohexane-1,4-diamine
(1R,4R)-N1-(5-Fluoro-pyrimidin-2-yl)-cyclohexane-1,4-diamine
Formel:
C₁₀H₁₅FN₄ Molecular Weight: 210,251 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21098601 CAS-Nummer: 1400637-02-6 |