N-(4-Fluoro-benzyl)-cyclohexane-1,4-diamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC408352-500MG
APOSPC408352-500MGEA
430
EUR
APOSPC408352-500MG
N-(4-Fluoro-benzyl)-cyclohexane-1,4-diamine hydrochloride
N-(4-Fluoro-benzyl)-cyclohexane-1,4-diamine hydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₉FN₂·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21098651 CAS-Nummer: 1353946-54-9 |