N,N'-Bis-(4-fluoro-benzyl)-cyclohexane-1,2-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC408353-500MG
APOSPC408353-500MGEA 430 EUR
APOSPC408353-500MG
N,N'-Bis-(4-fluoro-benzyl)-cyclohexane-1,2-diamine
N,N'-Bis-(4-fluoro-benzyl)-cyclohexane-1,2-diamine
Formel: C₂₀H₂₄F₂N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21098652
CAS-Nummer: 1318762-87-6