2-(4-Chloromethyl-piperidin-1-yl)-5-fluoro-pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(4-(Chloromethyl)piperidin-1-yl)-5-fluoropyrimidine
PC408355-500MG
APOSPC408355-500MGEA
619
EUR
APOSPC408355-500MG
2-(4-Chloromethyl-piperidin-1-yl)-5-fluoro-pyrimidine
2-(4-Chloromethyl-piperidin-1-yl)-5-fluoro-pyrimidine
Formel:
C₁₀H₁₃ClFN₃ Molecular Weight: 229,682 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21098890 CAS-Nummer: 1353966-24-1 |