4-Chloromethyl-1-(3-fluoro-benzyl)-piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC408357-500MG
APOSPC408357-500MGEA
619
EUR
APOSPC408357-500MG
4-Chloromethyl-1-(3-fluoro-benzyl)-piperidine
4-Chloromethyl-1-(3-fluoro-benzyl)-piperidine
Formel:
C₁₃H₁₇ClFN Molecular Weight: 241,732 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18347839 CAS-Nummer: 1341899-73-7 |