3-Bromomethyl-1-(3-fluoro-benzyl)-piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC408358-500MG
APOSPC408358-500MGEA
619
EUR
APOSPC408358-500MG
3-Bromomethyl-1-(3-fluoro-benzyl)-piperidine
3-Bromomethyl-1-(3-fluoro-benzyl)-piperidine
Formel:
C₁₃H₁₇BrFN Molecular Weight: 286,183 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21098894 CAS-Nummer: 1353948-39-6 |