(S)-1-[1-(3-Fluoro-benzyl)-1H-benzoimidazol-2-yl]-pyrrolidin-3-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(S)-1-(1-(3-Fluorobenzyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)pyrrolidin-3-ol
PC408360-500MG
APOSPC408360-500MGEA
619
EUR
APOSPC408360-500MG
(S)-1-[1-(3-Fluoro-benzyl)-1H-benzoimidazol-2-yl]-pyrrolidin-3-ol
(S)-1-[1-(3-Fluoro-benzyl)-1H-benzoimidazol-2-yl]-pyrrolidin-3-ol
Formel:
C₁₈H₁₈FN₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21098896 CAS-Nummer: 1353998-32-9 |