2-(4-Chloro-phenylsulphanyl)-5-fluoro-pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-((4-Chlorophenyl)thio)-5-fluoropyrimidine
PC408361-500MG
APOSPC408361-500MGEA
0
EUR
APOSPC408361-500MG
2-(4-Chloro-phenylsulphanyl)-5-fluoro-pyrimidine
2-(4-Chloro-phenylsulphanyl)-5-fluoro-pyrimidine
Formel:
C₁₀H₆ClFN₂S Molecular Weight: 240,684 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21098907 CAS-Nummer: 1353980-68-3 |