[1-(4-Fluoro-benzenesulphonyl)-piperidin-3-yl]-methyl-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-((4-Fluorophenyl)sulphonyl)-N-methylpiperidin-3-amine hydrochloride
PC408365-500MG
APOSPC408365-500MGEA
619
EUR
APOSPC408365-500MG
[1-(4-Fluoro-benzenesulphonyl)-piperidin-3-yl]-methyl-amine hydrochloride
[1-(4-Fluoro-benzenesulphonyl)-piperidin-3-yl]-methyl-amine hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₇FN₂O₂S·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21098933 CAS-Nummer: 1353972-68-5 |