4-Fluoro-N-piperidin-3-yl-benzenesulphonamide hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC408369-500MG
APOSPC408369-500MGEA
619
EUR
APOSPC408369-500MG
4-Fluoro-N-piperidin-3-yl-benzenesulphonamide hydrochloride
4-Fluoro-N-piperidin-3-yl-benzenesulphonamide hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₅FN₂O₂S·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21098937 CAS-Nummer: 1353980-97-8 |