C-[1-(4-Fluoro-benzenesulphonyl)-piperidin-3-yl]-methylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(1-((4-Fluorophenyl)sulphonyl)piperidin-3-yl)methanamine hydrochloride
PC408370-500MG
APOSPC408370-500MGEA
619
EUR
APOSPC408370-500MG
C-[1-(4-Fluoro-benzenesulphonyl)-piperidin-3-yl]-methylamine hydrochloride
C-[1-(4-Fluoro-benzenesulphonyl)-piperidin-3-yl]-methylamine hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₇FN₂O₂S·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21098938 CAS-Nummer: 1353985-93-9 |