4-(3-Fluoro-phenylsulphanylmethyl)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl 4-(((3-fluorophenyl)thio)methyl)piperidine-1-carboxylate
PC408375-500MG
APOSPC408375-500MGEA
619
EUR
APOSPC408375-500MG
4-(3-Fluoro-phenylsulphanylmethyl)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
4-(3-Fluoro-phenylsulphanylmethyl)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel:
C₁₇H₂₄FNO₂S Molecular Weight: 325,441 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21098955 CAS-Nummer: 1353981-05-1 |