4-[1-(4-Fluoro-benzyl)-1H-benzoimidazol-2-yloxymethyl]-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
PC408379-500MG
APOSPC408379-500MGEA
619
EUR
APOSPC408379-500MG
4-[1-(4-Fluoro-benzyl)-1H-benzoimidazol-2-yloxymethyl]-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
4-[1-(4-Fluoro-benzyl)-1H-benzoimidazol-2-yloxymethyl]-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel:
C₂₅H₃₀FN₃O₃ Molecular Weight: 439.522 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21098981 CAS-Nummer: 1353978-58-1 |