1-(4-Fluoro-benzyl)-2-(piperidin-4-ylmethoxy)-1H-benzoimidazole hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC408380-500MG
APOSPC408380-500MGEA
619
EUR
APOSPC408380-500MG
1-(4-Fluoro-benzyl)-2-(piperidin-4-ylmethoxy)-1H-benzoimidazole hydrochloride
1-(4-Fluoro-benzyl)-2-(piperidin-4-ylmethoxy)-1H-benzoimidazole hydrochloride
Formel:
C₂₀H₂₂FN₃O·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21098982 CAS-Nummer: 1353966-50-3 |