(R)-3-[1-(4-Fluoro-benzyl)-1H-benzoimidazol-2-yloxy]-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (R)-tert-Butyl 3-((1-(4-fluorobenzyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)oxy)pyrrolidine-1-carboxylate
PC408382-500MG
APOSPC408382-500MGEA 619 EUR
APOSPC408382-500MG
(R)-3-[1-(4-Fluoro-benzyl)-1H-benzoimidazol-2-yloxy]-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
(R)-3-[1-(4-Fluoro-benzyl)-1H-benzoimidazol-2-yloxy]-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel: C₂₃H₂₆FN₃O₃
Molecular Weight: 411,469 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21099002
CAS-Nummer: 1354006-88-4