4-(3-Fluoro-benzenesulphonylmethyl)-piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC408383-500MG
APOSPC408383-500MGEA
0
EUR
APOSPC408383-500MG
4-(3-Fluoro-benzenesulphonylmethyl)-piperidine hydrochloride
4-(3-Fluoro-benzenesulphonylmethyl)-piperidine hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₆FNO₂S·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22631629 CAS-Nummer: 1417793-33-9 |