1-[1-(4-Fluoro-benzyl)-1H-benzoimidazol-2-yl]-piperidin-3-ol
Lieferant: Apollo Scientific
PC408384-500MG
APOSPC408384-500MGEA 735 EUR
APOSPC408384-500MG
1-[1-(4-Fluoro-benzyl)-1H-benzoimidazol-2-yl]-piperidin-3-ol
1-[1-(4-Fluoro-benzyl)-1H-benzoimidazol-2-yl]-piperidin-3-ol
Formel: C₁₉H₂₀FN₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22631647
CAS-Nummer: 1417793-71-5