{1-[1-(4-Fluoro-benzyl)-1H-benzoimidazol-2-yl]-piperidin-4-yl}-methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(1-(1-(4-Fluorobenzyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)piperidin-4-yl)methanol
PC408385-500MG
APOSPC408385-500MGEA
735
EUR
APOSPC408385-500MG
{1-[1-(4-Fluoro-benzyl)-1H-benzoimidazol-2-yl]-piperidin-4-yl}-methanol
{1-[1-(4-Fluoro-benzyl)-1H-benzoimidazol-2-yl]-piperidin-4-yl}-methanol
Formel:
C₂₀H₂₂FN₃O Molecular Weight: 339,407 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22631648 CAS-Nummer: 1417794-15-0 |