[1-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-pyrrolidin-3-yl]-carbamic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: tert-Butyl (1-(3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)pyrrolidin-3-yl)carbamate
PC408387-500MG
APOSPC408387-500MGEA 945 EUR
APOSPC408387-500MG
[1-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-pyrrolidin-3-yl]-carbamic acid tert-butyl ester
[1-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-pyrrolidin-3-yl]-carbamic acid tert-butyl ester
Formel: C₁₅H₁₉ClF₃N₃O₂
Molecular Weight: 365,778 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20921630
CAS-Nummer: 1354448-68-2