(3'-Chloro-5'-trifluoromethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2H-[1,2']bipyridinyl-4-yl)-methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)piperidin-4-yl)methanol
PC408388-500MG
APOSPC408388-500MGEA
735
EUR
APOSPC408388-500MG
(3'-Chloro-5'-trifluoromethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2H-[1,2']bipyridinyl-4-yl)-methanol
(3'-Chloro-5'-trifluoromethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2H-[1,2']bipyridinyl-4-yl)-methanol
Formel:
C₁₂H₁₄ClF₃N₂O Molecular Weight: 294,701 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13209899 CAS-Nummer: 1308146-14-6 |