(3'-Chloro-5'-trifluoromethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2H-[1,2']bipyridinyl-3-yl)-carbamic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
PC408389-500MG
APOSPC408389-500MGEA
735
EUR
APOSPC408389-500MG
(3'-Chloro-5'-trifluoromethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2H-[1,2']bipyridinyl-3-yl)-carbamic acid tert-butyl ester
(3'-Chloro-5'-trifluoromethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2H-[1,2']bipyridinyl-3-yl)-carbamic acid tert-butyl ester
Formel:
C₁₆H₂₁ClF₃N₃O₂ Molecular Weight: 379,805 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22631671 CAS-Nummer: 1333866-93-5 |