(S)-1-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-pyrrolidin-3-ol
Lieferant: Apollo Scientific
PC408390-500MG
APOSPC408390-500MGEA
945
EUR
APOSPC408390-500MG
(S)-1-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-pyrrolidin-3-ol
(S)-1-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-pyrrolidin-3-ol
Formel:
C₁₀H₁₀ClF₃N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22631734 CAS-Nummer: 1311776-29-0 |