3-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yloxymethyl)-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
PC408391-500MG
APOSPC408391-500MGEA
619
EUR
APOSPC408391-500MG
3-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yloxymethyl)-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
3-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yloxymethyl)-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel:
C₁₆H₂₀ClF₃N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22631737 CAS-Nummer: 1417793-56-6 |