3-Chloro-2-(pyrrolidin-3-ylmethoxy)-5-trifluoromethyl-pyridine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Chloro-2-(pyrrolidin-3-ylmethoxy)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
PC408392-500MG
APOSPC408392-500MGEA
619
EUR
APOSPC408392-500MG
3-Chloro-2-(pyrrolidin-3-ylmethoxy)-5-trifluoromethyl-pyridine hydrochloride
3-Chloro-2-(pyrrolidin-3-ylmethoxy)-5-trifluoromethyl-pyridine hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₂ClF₃N₂O·ClH Molecular Weight: 317,135 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22631738 CAS-Nummer: 1417794-08-1 |