(S)-3-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yloxy)-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(S)-tert-Butyl 3-((3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)oxy)pyrrolidine-1-carboxylate
PC408393-500MG
APOSPC408393-500MGEA
0
EUR
APOSPC408393-500MG
(S)-3-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yloxy)-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
(S)-3-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yloxy)-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel:
C₁₅H₁₈ClF₃N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22631739 CAS-Nummer: 1417789-41-3 |