3-Chloro-2-((S)-pyrrolidin-3-yloxy)-5-trifluoromethyl-pyridine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC408394-500MG
APOSPC408394-500MGEA
865
EUR
APOSPC408394-500MG
3-Chloro-2-((S)-pyrrolidin-3-yloxy)-5-trifluoromethyl-pyridine hydrochloride
3-Chloro-2-((S)-pyrrolidin-3-yloxy)-5-trifluoromethyl-pyridine hydrochloride
Formel:
C₁₀H₁₀ClF₃N₂O·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22631740 CAS-Nummer: 1417789-61-7 |