(3'-Chloro-5'-trifluoromethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2H-[1,2']bipyridinyl-3-ylmethyl)-carbamic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
PC408395-500MG
APOSPC408395-500MGEA
735
EUR
APOSPC408395-500MG
(3'-Chloro-5'-trifluoromethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2H-[1,2']bipyridinyl-3-ylmethyl)-carbamic acid tert-butyl ester
(3'-Chloro-5'-trifluoromethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2H-[1,2']bipyridinyl-3-ylmethyl)-carbamic acid tert-butyl ester
Formel:
C₁₇H₂₃ClF₃N₃O₂ Molecular Weight: 393,832 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22631676 CAS-Nummer: 1417793-53-3 |