3-Piperidin-4-yl-2-trifluoromethyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(Piperidin-4-yl)-2-(trifluoromethyl)-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
PC408396-500MG
APOSPC408396-500MGEA
1080
EUR
APOSPC408396-500MG
3-Piperidin-4-yl-2-trifluoromethyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
3-Piperidin-4-yl-2-trifluoromethyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formel:
C₁₂H₁₃F₃N₄ Molecular Weight: 270,254 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22631687 CAS-Nummer: 951544-48-2 |