3'-Chloro-5'-trifluoromethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2H-[1,2']bipyridinyl-3-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)piperidin-3-ol
PC408397-500MG
APOSPC408397-500MGEA
735
EUR
APOSPC408397-500MG
3'-Chloro-5'-trifluoromethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2H-[1,2']bipyridinyl-3-ol
3'-Chloro-5'-trifluoromethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2H-[1,2']bipyridinyl-3-ol
Formel:
C₁₁H₁₂ClF₃N₂O Molecular Weight: 280,674 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13196948 CAS-Nummer: 1292498-24-8 |