1-(3-Fluoro-benzyl)-2-piperazin-1-yl-1H-benzoimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC408398-500MG
APOSPC408398-500MGEA
865
EUR
APOSPC408398-500MG
1-(3-Fluoro-benzyl)-2-piperazin-1-yl-1H-benzoimidazole
1-(3-Fluoro-benzyl)-2-piperazin-1-yl-1H-benzoimidazole
Formel:
C₁₈H₁₉FN₄ Molecular Weight: 310.369 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22631777 CAS-Nummer: 1420816-51-8 |