3-[Cyclopropyl-(3-fluoro-benzyl)-carbamoyl]-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
PC408399-500MG
APOSPC408399-500MGEA 619 EUR
APOSPC408399-500MG
3-[Cyclopropyl-(3-fluoro-benzyl)-carbamoyl]-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
3-[Cyclopropyl-(3-fluoro-benzyl)-carbamoyl]-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel: C₂₁H₂₉FN₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22631634
CAS-Nummer: 1277958-70-9