α,2-Dichlor-4-fluortoluol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Chlor-4-fluorbenzylchlorid
PC4084-1G
APOSPC4084-1GEA
21.9
EUR
APOSPC4084-1G
α,2-Dichlor-4-fluortoluol 96%
α,2-Dichlor-4-fluortoluol
Formel:
C₇H₅Cl₂F Molecular Weight: 179,02 g/mol Dichte: 1,37 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236026 CAS-Nummer: 93286-22-7 UN: 3265 ADR: 8,II |