4-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yloxy)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl 4-((3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)oxy)piperidine-1-carboxylate
PC408400-500MG
APOSPC408400-500MGEA
735
EUR
APOSPC408400-500MG
4-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yloxy)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
4-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yloxy)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel:
C₁₆H₂₀ClF₃N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22631664 CAS-Nummer: 1417794-57-0 |