3-Chloro-2-(piperidin-4-yloxy)-5-trifluoromethyl-pyridine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC408401-500MG
APOSPC408401-500MGEA
0
EUR
APOSPC408401-500MG
3-Chloro-2-(piperidin-4-yloxy)-5-trifluoromethyl-pyridine hydrochloride
3-Chloro-2-(piperidin-4-yloxy)-5-trifluoromethyl-pyridine hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₂ClF₃N₂O·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22631670 CAS-Nummer: 1417794-23-0 |