[1-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-pyrrolidin-2-yl]-methanol
Lieferant: Apollo Scientific
PC408402-500MG
APOSPC408402-500MGEA
735
EUR
APOSPC408402-500MG
[1-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-pyrrolidin-2-yl]-methanol
[1-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-pyrrolidin-2-yl]-methanol
Formel:
C₁₁H₁₂ClF₃N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13484412 CAS-Nummer: 1306120-26-2 |