3-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yloxymethyl)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
PC408404-500MG
APOSPC408404-500MGEA 735 EUR
APOSPC408404-500MG
3-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yloxymethyl)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
3-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yloxymethyl)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel: C₁₇H₂₂ClF₃N₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22631681
CAS-Nummer: 1417793-54-4